Learn More
CHO cells Rabbit anti-Hamster, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. p-7212138 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16865835 20 μL 20 Mikroliter
16855835 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16865835
Marke: Proteintech 278031AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
This antibody is raised by the total CHO cell lysate. It detects all the CHO proteins.
CHO cells (Chinese Hamster Ovary cells) are a laboratory-cultured cell line derived from cells of the ovaries of Chinese hamsters.
Spezifikation
Antigen CHO cells
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1.33 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen-Alias Chinese Hamster Ovary cells, CHO, CHO cells
Wirtsspezies Rabbit
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Hamster
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG