Beschreibung
- Assay Type: Sandwich
- Detection Method: Colorimetric
- Species Reactivity: Species independent
- Sensitivity: 10 ng/mL
- Range: 3.3 - 810 ng/mL
- Assay Time: 3 hr
- Results Type: Quantitative
- Storage: Store at +4°C
Spezifikation
Spezifikation
| Assay-Bereich | 3.3 to 810 ng/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 10 ng/mL |
| Inhalt und Lagerung | Store at 4°C |
| Nachweisverfahren | Colorimetric |
| Immunassay-Kit-Format | Sandwich ELISA Kit |
| Produkttyp | ELISA Kit |
| Zielspezies | Non-species Specific |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Menge | 96 Tests |
| Kennzeichnung | RUO |
| Mehr anzeigen |