Learn More
Berkshire™ Choice™ Vorgesättigte IKT-Abdeckungen
Artikelnummer. 18849022 Alle ansehen Berkshire Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Sterilität:
Steril
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilität
18849022 Steril
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18849022 Lieferant Berkshire™ Lieferanten-Nr. SSPEC360P40
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1284.00 €
    981.72 € / 200 Stück
    Sparen 302.28 €
    23% Rabatt
Verfügbar ab: 17-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sterile, vorgesättigte Isolator-Reinigungswerkzeugabdeckungen werden mit einem konstanten IPA- und 30 % DI-Wasser vorbenetzt.
Sterile, vorgesättigte Isolator-Reinigungswerkzeugabdeckungen werden mit einem konstanten IPA- und 30 % DI-Wasser vorbenetzt.
  • Sterile, 100 % durchgehende Polyester-Strickbezüge
  • Reinraum gewaschen, Messerschneide
  • Vorbenetzt mit konstant 70 % IPA und 30 % DI Water
  • Sterilitätsbescheinigung mit jedem Fall online per Los Nummer 24/7 verfügbar*
*Details: Verfallsdatum, Strahlendosis, Chargeninformation, erfüllt die cGMP-Anforderungen für Rückverfolgbarkeit.
Spezifikation
Produkttyp Choice Sterile vorbefeuchtete Abdeckung für Isolatorwerkzeuge
Sterilität Steril
Autoklavierbar Autoklavierbar
Color-coded Nein
Material Polyester-Strick (1 %)