Learn More
Choice™ PTFE-Spritzenfilter (hydrophob)
Artikelnummer. 17795034 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Porengröße:
0,2 μm
0,45 μm
Durchmesser (metrisch):
13 mm
25 mm
Packungsgröße:
100 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porengröße Durchmesser (metrisch) unitSize
17795034 0,45 μm 25 mm 100 Stück
17705034 0,2 μm 25 mm 100 Stück
17765034 0,45 μm 13 mm 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17795034 Lieferant Thermo Scientific Chromatography Lieferanten-Nr. CH4525NP
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie Choice Spritzenfilter aus hydrophobem PTFE zur Filtration aggressiver organischer, hochgradig basischer oder heißer Lösungen.
Verwenden Sie die hydrophobe Thermo Scientific™ Choice™ PTFE-Spritzenfilter zur Filtration aggressiver organischer, sehr basischer oder heißer Lösungen und als Messumformerschutz. Sie können nach Vorbefeuchtung mit Alkohol wässrige Lösungen filtern. Diese Spritzenfilter sorgen für sauberere Probenextrakte, indem sie störende Materialien und feine Partikel bis zur Nennporengröße entfernen.
Ein zusätzlicher Filtrationsschritt vor der chromatographischen Injektion sorgt nicht nur dafür, dass Sie konsistentere und zuverlässigere Ergebnisse erzielen, sondern schützt außerdem empfindliche Geräte und verlängert die Nutzungsdauer der Säule. Kostengünstige Choice Spritzenfilter sind in verschiedenen Größen und Membrantypen erhältlich, um allen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.
Spezifikationen
  • Membran: HPLC-zertifiziertes PTFE, mit Polypropylenträger
  • Maximale Betriebstemperatur: 110 °C
  • Gehäuse: Medizinische Qualität, reines Polypropylen
  • Autoklavieren: 15 Minuten lang bei 121 °C durch trockene Hitze sterilisieren
Anwendungen
  • HPLC und Probenvorbereitung organischer Lösungsmittel und Reinigung
  • Probenauflösungsanalyse
  • Allgemeine Probenvorbereitung
  • Proben mit erhöhten Temperaturen, ätzende oder saure Lösungen
Chemische Inkompatibilitäten
  • Perchlorsäure
  • Methylenchlorid (begrenzte Exposition)
  • Dioxan, DMF, Ameisensäure > 50 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Einwegprodukt Ja
Material (Membran) PTFE (hydrophob)
Porengröße 0,45 μm
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) HPLC, SPE
Gehäusematerial Lösungsmittelfest, mit geringem Anteil an extrahierbarem Polypropylen
Vorfilter Nein
Nenndruck 90 psi
Produktlinie Choice
Menge 100/Pk.
Typ Spritzenfilter
Durchmesser (metrisch) 25 mm