Learn More
Choice™ PVDF-Spritzenfilter (hydrophob)
Artikelnummer. p-8650033 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Porengröße:
0,2 μm
0,45 μm
Durchmesser (metrisch):
13 mm
25 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 17795254
Marke: Thermo Scientific Chromatography CH2225PVH
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie Choice Spritzenfilter aus hydrophobem PVDF für die allgemeine biologische Filtration, insbesondere wenn eine hohe Proteinrückgewinnung gewünscht wird.
Thermo Scientific™ Choice™ Spritzenfilter aus hydrophobem PVDF sind eine gute Option zur allgemeinen biologischen Filtration. Sie eignen sich besonders gut für Anwendungen, bei denen eine hohe Rückgewinnung von Proteinen erwünscht ist. Choice Spritzenfilter aus hydrophobem PVDF erfordern für wässrige Proben eine Vorbenetzung mit einem Alkohol. Sie liefern sauberere Probenextrakte, indem sie störende Materialien und feine Partikel bis zur Nennporengröße entfernen.
Ein zusätzlicher Schritt mittels Spritzenfilter vor der Injektion sorgt dafür, dass Sie konsistentere und zuverlässigere Ergebnisse erzielen, schützt empfindliche Geräte und verlängert die Nutzungsdauer der Säule. Kostengünstige Choice Spritzenfilter sind in verschiedenen Größen und Membrantypen erhältlich, um allen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.
Spezifikationen
  • Membran: HPLC-zertifiziertes PVDF
  • Maximale Betriebstemperatur: 100 °C
  • Gehäuse: Medizinische Qualität, reines Polypropylen
  • Autoklavieren: 15 Minuten lang bei 121 °C durch trockene Hitze sterilisieren
Anwendungen
  • HPLC und Probenvorbereitung organischer Lösungsmittel und Reinigung
  • Proteinbasierte Proben mit hoher unspezifischer Bindung
  • Umweltwasserproben
Chemische Inkompatibilitäten
  • DMF, DMSO, MEK, Aceton und die meisten ätzenden Lösungen > 6N
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Einwegprodukt Ja
Material (Membran) PVDF (hydrophob)
Porengröße 0,2 μm
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) HPLC, SPE
Gehäusematerial Lösungsmittelfest, mit geringem Anteil an extrahierbarem Polypropylen
Vorfilter Nein
Nenndruck 90 psi
Produktlinie Choice
Menge 100/Pk.
Typ Spritzenfilter
Durchmesser (metrisch) 25 mm