Learn More
Cholecalciferol, Mikromol™
Artikelnummer. 17967609
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17967609 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 17967609 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0249.000250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Cholecalciferol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Colecalciferol
CAS 67-97-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Colecalciferol
Versandbedingung Eisbeutel (-20 °C)
Summenformel C27 H44 O
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Cyclohexanol, 3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-1-[(1R)-1,5-dimethylhexyl]octahydro-7a-methyl-4H-inden-4-ylidene]ethylidene]-4-methylene-, (1S,3Z)-, 9,10-Secocholesta-5,7,10(19)-trien-3-ol, (3β,5Z,7E)- (9CI), Cholecalciferol (8CI), 9,10-Secocholesta-5,7,10(19)-trien-3β-ol, Aquadetrim, Arachitol, Calciol, Calcirol, Colecalciferol, D3-Vigantol, Decristol, Delsterol, Deparal, Devaron, Devikap, Dry Vitamin D3 100CWS/AM, Duphafral D3 1000, Ekostop D3, FeraCol, Granuvit D3, High-D 2X, Lutavit D, Minisun, NSC 375571, Oleovit D3, Oleovitamin D3, Plivit D3, Quintox, Ricketon, Riken D3 Oil 100, Riken D3 Oil 20, Trivitan, UVEDOSE, Vi-De3, Videkhol, Vigantoletten, Vigorsan, Vitamin D3, Vitamin D3 S 50t, Vitinc Dan-Dee-3
InChI-Formel InChI=1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h12-13,19,21,24-26,28H,3,6-11,14-18H2,1-2,4-5H3/b22-12+,23-13-/t21-,24+,25-,26+,27-/m1/s1
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(=C\C=C/3\C[C@@H](O)CCC3=C)\CCC[C@]12C
IUPAC-Name (1S,3Z)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-7a-Methyl-1-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-4-ylidene]ethyliden]-4-methylidencyclohexan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 384.64
Menge 250 mg
Formelmasse 384,3392 g/mol