Learn More
Thermo Scientific™ Cholecystokinin (26-33), nicht sulfatiert
Click to view available options
Menge:
0,5 mg
1 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
1 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Reinigungsverfahren | HPLC |
| Gebräuchliche Bezeichnung | CCK Octapeptide (26-33), non-sulfated |
| Inhalt und Lagerung | -30°C to -10°C |
| Format | Fest |
| Molekulargewicht | 1063.20 |
| Produkttyp | Cholecystokinin (26-33), non-sulfated |
| Menge | 1 mg |
| Kennzeichnung | RUO - research use only |
| Sequenz | Asp-Tyr-Met-Gly-Trp-Met-Asp-Phe-NH2 |
Nur für Forschungszwecke