Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cholecystokinin, CCK (27-33)
Artikelnummer. 15458509
Click to view available options
Menge:
0,5 mg
1 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
1 Milligramm
Artikelnummer. 15458509
Marke: Thermo Scientific Chemicals J66940.M^
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Reinigungsverfahren HPLC
Gebräuchliche Bezeichnung CCK Heptapeptide
Inhalt und Lagerung -30°bis -10 °C
Format Fest
Molekulargewicht 948.12
Produkttyp Cholecystokinin, CCK (27-33)
Menge 1 mg
Kennzeichnung RUO - research use only
Sequenz Tyr-Met-Gly-Trp-Met-Asp-Phe-NH2
Nur für Forschungszwecke