Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cholecystokinin, CCK-Octapeptid (26-33)
Artikelnummer. 15418119
Change view
Click to view available options
Menge:
0,5 mg
1 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
1 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15418119 0,5 mg 0.50 Milligramm
15428119 1 mg 1 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 15418119
Marke: Thermo Scientific Chemicals J66669.!D
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
Cholecystokinin, CCK Octapeptide (26-33) is used in the biological studies in the preparation of opioid receptors agonistic and CCK receptor antagonistic activity. It plays a role in satiety.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Reinigungsverfahren HPLC
Gebräuchliche Bezeichnung CCK 8
Inhalt und Lagerung -30°bis -10 °C
Format Fest
Molekulargewicht 1143.27
Produkttyp Cholecystokinin, CCK Octapeptide (26-33)
Menge 0,5 mg
Kennzeichnung RUO - research use only
Sequenz Asp-Tyr(SO3H)-Met-Gly-Trp-Met-Asp-Phe-NH2
Nur für Forschungszwecke