Learn More
Cholera-Autoinduzator 1: (3S)-3-Hydroxy-4-Tridecanon (Technische Qualität), TRC
Artikelnummer. 30004639
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30004639 25 mg 25 Milligramm
30003253 5 mg 5 Milligramm
30003810 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30004639 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC43146025MG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1004296-82-5
Summenformel C13 H26 O2
Molekulargewicht (g/mol) 214.34
Synonym (3S)-3-Hydroxy-4-tridecanone, CAI 1;
IUPAC-Name (3S)-3-Hydroxytridekan-4-eins
SMILES CCCCCCCCCC(=O)[C@@H](O)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (3S)-3-Hydroxy-4-tridecanone
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H26O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-13(15)12(14)4-2/h12,14H,3-11H2,1-2H3/t12-/m0/s1
Formelmasse 214.1933