Learn More
Cholesterol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081473
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
Artikelnummer. 11480353
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11470.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Eine laborgereinigte Zubereitung des Tiersterols Cholesterin (CAS-Nr. 57-88-5) ist in Pulverform für den experimentellen Gebrauch erhältlich.
Cholesterol is used in the preparation of liposome. It is used to control the functions of transporters and coordinating cell proteins present in plasma membrane. It acts as a part of cell membranes. It benefits in rapid diagnostics. It is a component of all biological membranes and inhibits basal channel activity in the brain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Komplettes und gebrauchsfertiges Reagenz für die Isolierung der genomischen DNA aus festen und flüssigen Proben von Tieren und pflanzlichen Ursprungs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57-88-5
Summenformel C27H46O
Molekulargewicht (g/mol) 386.664
MDL-Nummer MFCD00003646
InChI-Schlüssel HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
Synonym cholesterol, cholesterin, cholest-5-en-3beta-ol, cholesteryl alcohol, cholestrin, cordulan, dusoline, dusoran, provitamin d, cholesterine
PubChem CID 5997
ChEBI CHEBI:16113
IUPAC-Name (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-Dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
SMILES CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)O)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cholesterol
Schmelzpunkt 147°C to 150°C
Dichte 1.067
Siedepunkt 360°C
Prozentgehaltsbereich 95%
Menge 250 g
Beilstein 1915888
Merck Index 14,2201
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohols,ether,chloroform,petroleum ether,pyridine,isopropyl myristate,acetone,ethylacetate,benzene,fats,oils and dioxane.
Optische Drehung −36° (c=2 in dioxane)
Formelmasse 386.66
Reinheit (%) 95%