Learn More
Cholesterin, ≥99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11493310 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11493310 5 g 5 Gramm
11413320 100 g 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11493310
Marke: MP Biomedicals 0210138205
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Chemische Identifikatoren
CAS 57-88-5
Summenformel C27H46O
Molekulargewicht (g/mol) 386.664
MDL-Nummer MFCD00003646
InChI-Schlüssel HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
Synonym Cholest-5 -en-3 beta-ol, Cholesterylalkohol, Dusolin, Cholesterin, cholestrin, cordulan, dusoline, dusoran, provitamin d, cholesterine
PubChem CID 5997
ChEBI CHEBI:16113
IUPAC-Name (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-Dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
SMILES CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)O)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cholesterin
Farbe Weiß
Dichte 1.067 g/ml
Prozentgehaltsbereich ≥ 99 %
Menge 5 g
Formelmasse 386.64
Physikalische Form Pulver