Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ursodeoxycholsäure, 97 %
Artikelnummer. 10506603 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10506603 25 g Glasflasche 25 Gramm
10163540 100 g Glasflasche 100 Gramm
10338943 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10506603 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 159110250
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 81-25-4 | C24H40O5 | 408.579 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 81-25-4
Summenformel C24H40O5
MDL-Nummer MFCD00003672
InChI-Schlüssel BHQCQFFYRZLCQQ-OELDTZBJSA-N
Synonym cholic acid, cholalic acid, cholate, cholalin, colalin, cholsaeure, cholbam, cholicacid, cholic acid, 5beta, 3alpha,7alpha,12alpha-trihydroxy-5beta-cholanic acid
PubChem CID 221493
ChEBI CHEBI:16359
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cholic acid
Schmelzpunkt 197°C to 202°C
Farbe Weiß bis Beige
Verlust bei Trocknung 1% max. (135°C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 10, IV, 2072
Merck Index 15, 2210
Spezifische Drehung (20°C, 589nm) (c=2, ethanol)%gt; +35°
SMILES CC(CCC(=O)O)C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C
IUPAC-Name (4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-Trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentansäure
Molekulargewicht (g/mol) 408.579
Formelmasse 408.57
Reinheit (%) ≥96.0%
Physikalische Form Kristallpulver