missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Ursodeoxycholsäure, 97 %

Artikelnummer. p-3736026 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10506603

Marke: Thermo Scientific Chemicals 159110250

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 81-25-4 | C24H40O5 | 408.579 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 81-25-4
Summenformel C24H40O5
MDL-Nummer MFCD00003672
InChI-Schlüssel BHQCQFFYRZLCQQ-OELDTZBJSA-N
Synonym cholic acid, cholalic acid, cholate, cholalin, colalin, cholsaeure, cholbam, cholicacid, cholic acid, 5beta, 3alpha,7alpha,12alpha-trihydroxy-5beta-cholanic acid
PubChem CID 221493
ChEBI CHEBI:16359

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Cholic acid
Schmelzpunkt 197°C to 202°C
Farbe Weiß bis Beige
Verlust bei Trocknung 1% max. (135°C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 10, IV, 2072
Merck Index 15, 2210
Spezifische Drehung (20°C, 589nm) (c=2, ethanol)%gt; +35°
SMILES CC(CCC(=O)O)C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C
IUPAC-Name (4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-Trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentansäure
Molekulargewicht (g/mol) 408.579
Formelmasse 408.57
Reinheit (%) ≥96.0%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt