Learn More
Cholsäure, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11453320 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11453320 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11453320 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210138391
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cholic acid
Namenshinweis aus Rinder- oder Schafgalle
CAS 81-25-4
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 99.6%
Summenformel C24H40O5
MDL-Nummer MFCD00003672
Menge 1 kg
Synonym cholic acid, cholalic acid, cholate, cholalin, colalin, cholsaeure, cholbam, cholicacid, cholic acid, 5beta, 3alpha,7alpha,12alpha-trihydroxy-5beta-cholanic acid
InChI-Schlüssel BHQCQFFYRZLCQQ-OELDTZBJSA-N
SMILES CC(CCC(=O)O)C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C
IUPAC-Name (4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-Trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentansäure
Molekulargewicht (g/mol) 408.579
PubChem CID 221493
ChEBI CHEBI:16359
Formelmasse 408.58
Physikalische Form Pulver