Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cholsäure, Natriumsalz, 99+ %
Artikelnummer. 10321061 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10321061 100 g Glasflasche 100 Gramm
10667954 500 g Glasflasche 500 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10321061
Marke: Thermo Scientific Chemicals 405191000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Cholsäure, Natriumsalz (CAS-Nr. 361-09-1) ist eine Gallensäure, die sich als denaturierendes Detergens einsetzen lässt und für die Extraktion von Membranproteinen verwendet werden kann.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Cholsäure, Natriumsalz, ist eine Gallensäure, die die Verdauung von Fetten und bestimmten Nährstoffen unterstützen kann.
Anwendung
• Kann die Verdauung von Lipiden erleichtern.
• Ist ein nicht denaturierendes Detergens.
• Kann in Kombination mit Harnstoff zur Extraktion von Membranprotein- und Proteinkomplexen verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 361-09-1
Summenformel C24H39NaO5
Molekulargewicht (g/mol) 430.56
MDL-Nummer MFCD00150749,MFCD00064138
InChI-Schlüssel NRHMKIHPTBHXPF-TUJRSCDTSA-M
Synonym sodium cholate, sodium 3,7,12-trihydroxycholan-24-oate, sodium cholate, reagent, ksc575s0b, 3,7,12-trihydroxycholan-24-oic acid sodium salt
PubChem CID 57349315
IUPAC-Name Natrium;(4R)-4-[(8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoat
SMILES [Na+].C[C@H](CCC([O-])=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cholic acid, sodium salt
Farbe Weiß
pH 7.5 to 9.5 (5% aq. soln.)
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99%
Merck Index 14, 2203
Formelmasse 430.55
Reinheit (%) 98.0 to 102.0% (on dried basis)
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 5.0% max. (110°C)