Learn More
Cholsäure-Natriumsalz-Monohydrat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11406292 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
1 kg
Artikelnummer. Menge
11406292 100 g
11416292 5 g
11426292 1 kg
3 options
Artikelnummer. 11406292
Marke: MP Biomedicals 02102897.1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Cholsäure Natriumsalz, ≥ 98,5 %, wird bei der Solubilisierung membrangebundener Proteine in ihrem nativen Zustand verwendet.
  • Cholsäure Natriumsalz, ≥ 98,5 %, ist ein Bestandteil für die Herstellung von Liposomen.
  • Es wurde auch in einer Studie verwendet, um die elastisch deformierbaren Vesikel, Transferosomen, für die transdermale Medikamentenverabreichung zu untersuchen.
  • Kritische Mizellenkonzentration:14 mM
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 361-09-1
Summenformel C24H39NaO5
Molekulargewicht (g/mol) 430.56
MDL-Nummer MFCD00150749,MFCD00064138
InChI-Schlüssel NRHMKIHPTBHXPF-TUJRSCDTSA-M
Synonym Natriumcholat, Natrium-3,7,12-trihydroxycholan-24-oat, Natriumcholat, Reagenz, 3,7,12-Trihydroxycholan-24-Oinsäure Natriumsalz, 3,7,12-trihydroxycholan-24-oic acid sodium salt
PubChem CID 57349315
IUPAC-Name Natrium-(4R)-4-[(1R,3aS,3bR,4R,5aS,7R,9aS,9bS,11S,11aR)-4,7,11-trihydroxy-9a,11a-dimethyl-hexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl]pentanoat
SMILES [Na+].C[C@H](CCC([O-])=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cholinsäure-Natriumsalz
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Formelmasse 430.6
Reinheit (%) ≥98%
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.