Learn More
Cholicsäure, TRC
Artikelnummer. 17993935
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
50 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17993935 50 g 50 Gramm
17990745 25 g 25 Gramm
17973835 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17993935 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC43260050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 81-25-4
Summenformel C24 H40 O5
Molekulargewicht (g/mol) 408.57
Synonym Cholic Acid, (3α,5β,7α,12α)-3,7,12-Trihydroxycholan-24-oic acid, Cholic acid, 17β-[1-Methyl-3-carboxypropyl]etiocholane-3α,7α,12α-triol, 3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholan-24-oic acid, 3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholanic acid, 3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholanoic acid, 3α,7α,12α-Trihydroxy-β-cholanic acid, 3α,7α,12α-Trihydroxycholanic acid, 5β-Cholanic acid-3α,7α,12α-triol, 5β-Cholic acid, Cholalic acid, Cholalin, Colalin, E 1000, NSC-6135, Cholan-24-oic acid, 3,7,12-trihydroxy-, (3α,5β,7α,12α)-
IUPAC-Name (4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-Trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentansäure
SMILES C[C@H](CCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cholic Acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C24H40O5/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29)/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-/m1/s1
Formelmasse 408.2876
Reinheit (%) >95%