Learn More
Cholin L(+)-Hydrogentartratsalz, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15284804 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15284804 500 g Glasflasche 500 Gramm
15274804 100 g Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15284804 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 450225000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 87-67-2 | C5H14NO·C4H5O6 | 253.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87-67-2
Summenformel C5H14NO·C4H5O6
Molekulargewicht (g/mol) 253.25
InChI-Schlüssel QWJSAWXRUVVRLH-UHFFFAOYSA-M
Synonym choline bitartrate, cholini bitartras, choline 3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate, 2-hydroxyethyl trimethylammonium bitartrate, choline tartrate 1:1, 2-hydroxy-n,n,n-trimethylethanaminium 3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate, cholinibitatratis, choline hydrogen l-+-tartrate, ethanaminium, 2-hydroxy-n,n,n-trimethyl-, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioate 1:1
PubChem CID 10198924
IUPAC-Name 2-Hydroxyethyl(trimethyl)azanium;2,3,4-trihydroxy-4-oxobutanoat
SMILES C[N+](C)(C)CCO.C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Choline bitartrate
Schmelzpunkt 151.0°C to 153.0°C
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 500 g
Merck Index 15,2211
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 253.25
Reinheit (%) 97%