Learn More
Cholin L(+)-Hydrogentartratsalz, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4813405 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. 15274804
Marke: Thermo Scientific Acros 450221000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 87-67-2 | C5H14NO·C4H5O6 | 253.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87-67-2
Summenformel C5H14NO·C4H5O6
Molekulargewicht (g/mol) 253.25
InChI-Schlüssel QWJSAWXRUVVRLH-UHFFFAOYSA-M
Synonym choline bitartrate, cholini bitartras, choline 3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate, 2-hydroxyethyl trimethylammonium bitartrate, choline tartrate 1:1, 2-hydroxy-n,n,n-trimethylethanaminium 3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate, cholinibitatratis, choline hydrogen l-+-tartrate, ethanaminium, 2-hydroxy-n,n,n-trimethyl-, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioate 1:1
PubChem CID 10198924
IUPAC-Name 2-Hydroxyethyl(trimethyl)azanium;2,3,4-trihydroxy-4-oxobutanoat
SMILES C[N+](C)(C)CCO.C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Choline bitartrate
Schmelzpunkt 151.0°C to 153.0°C
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Merck Index 15,2211
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 253.25
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Choline bitartrate, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Choline bitartrate