Learn More
Cholinbitartrat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15446509
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15446509 1 kg 1 Kilogramm
15436509 250 g 250 Gramm
15456509 2.5 kg 2.50 Kilogramm
3 options
Artikelnummer. 15446509
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J64657.A1
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 87-67-2 | C9H19NO7 | 253.251 g/mol
Choline Bitartrate is used by nerve cells to manufacture a chemical called acetylcholine, which effectively allows cells to communicate with each other. Choline is also heavily associated with neurological function and can help improve movement, coordination, and myofibril contraction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cholinbitartrat wird von Nervenzellen zur Herstellung einer Chemikalie namens Acetylcholin verwendet, die Zellen effektiv in Kommunikation miteinander setzt. Cholin ist auch stark mit neurologischer Funktion assoziiert und kann dazu beitragen, Bewegung, Koordination und Myofibril-Kontraktion zu verbessern.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol und schwer löslich in Wasser.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87-67-2
Summenformel C9H19NO7
Molekulargewicht (g/mol) 253.251
MDL-Nummer MFCD00036332
InChI-Schlüssel QWJSAWXRUVVRLH-UHFFFAOYSA-M
Synonym choline bitartrate, cholini bitartras, choline 3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate, 2-hydroxyethyl trimethylammonium bitartrate, choline tartrate 1:1, 2-hydroxy-n,n,n-trimethylethanaminium 3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate, cholinibitatratis, choline hydrogen l-+-tartrate, ethanaminium, 2-hydroxy-n,n,n-trimethyl-, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioate 1:1
PubChem CID 10198924
IUPAC-Name 2-Hydroxyethyl(trimethyl)azanium;2,3,4-trihydroxy-4-oxobutanoat
SMILES C[N+](C)(C)CCO.C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Choline bitartrate
Schmelzpunkt 151°bis 153 °C
Farbe Weiß
Menge 1 kg
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol and slightly soluble in water.
Formelmasse 253.25
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Choline bitartrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Choline bitartrate