Learn More
Cholinchlorid, 98+ % (trockene Basis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15815268 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 lb.
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
10 Kilogramm
2268 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15815268 10 kg Kunststoffflasche 10 Kilogramm
15825108 5 lb. Kunststoffflasche 2268 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15815268 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. J13410.A9
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    892.50 €
    389.65 € / 10 Kilogramm
    Sparen 502.85 €
    56% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 67-48-1 | C5H14ClNO | 139.62 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-48-1
Summenformel C5H14ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 139.62
MDL-Nummer MFCD00011721
InChI-Schlüssel SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
Synonym choline chloride, hepacholine, biocolina, biocoline, lipotril, paresan, luridin chloride, choline hydrochloride, cholinium chloride, bilineurin chloride
PubChem CID 6209
ChEBI CHEBI:133341
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Choline chloride
Schmelzpunkt ∼305°C (decomposition)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 10 kg
Beilstein 3563126
IUPAC-Name 2-Hydroxyethyl(trimethyl)azanium;chlorid
Formelmasse 139.62
Reinheit (%) ≥98 (dry basis)
Physikalische Form Kristallpulver