Learn More
Cholinchlorid, 98+ % (trockene Basis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-8361376 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
5 lb.
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
10 Kilogramm
2268 Gramm
Artikelnummer. 15825108
Marke: Thermo Scientific J13410.P5
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 67-48-1 | C5H14ClNO | 139.62 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-48-1
Summenformel C5H14ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 139.62
MDL-Nummer MFCD00011721
InChI-Schlüssel SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
Synonym choline chloride, hepacholine, biocolina, biocoline, lipotril, paresan, luridin chloride, choline hydrochloride, cholinium chloride, bilineurin chloride
PubChem CID 6209
ChEBI CHEBI:133341
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Choline chloride
Schmelzpunkt ∼305°C (decomposition)
Hinweise zum Prozentgehalt Trockene Basis
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 5 lb.
Beilstein 3563126
IUPAC-Name 2-Hydroxyethyl(Trimethyl)Azan;Chlorid
Formelmasse 139.62
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Kristallpulver