Learn More
Cholinchlorid, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11442508
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11442508
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15828.0E
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 67-48-1 | C5H14ClNO | 139.62 g/mol
Choline chloride helps in providing nourishment for pig feed and poultry feed. It acts as a food flavor enhancer. It is used as a precursor of acetylcholine and is a methyl donor in various metabolic processes and in lipid metabolism.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cholinchlorid ist ein nützliches Nahrungsergänzungsmittel für Schweine- und Geflügelfutter. Es dient als Geschmacksverstärker für Lebensmittel. Es wird als Vorläufer von Acetylcholin verwendet und ist ein Methylspender bei verschiedenen Stoffwechselprozessen und beim Lipidstoffwechsel.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol, Methanol und Alkohol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen, starken Säuren, Alkalien und Legierungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-48-1
Summenformel C5H14ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 139.62
MDL-Nummer MFCD00011721
InChI-Schlüssel SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
Synonym choline chloride, hepacholine, biocolina, biocoline, lipotril, paresan, luridin chloride, choline hydrochloride, cholinium chloride, bilineurin chloride
PubChem CID 6209
ChEBI CHEBI:133341
IUPAC-Name 2-Hydroxyethyl(Trimethyl)Azan;Chlorid
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Choline chloride
Schmelzpunkt ∼305°C (decomposition)
Prozentgehaltsbereich ≥98%
Menge 2500 g
Beilstein 3563126
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,2206
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol,methanol and alcohol.
Formelmasse 139.63
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Fest