Learn More
Cholinchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3736020 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
50 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10011973 50 g Kunststoffflasche 50 Gramm
10570181 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10715561 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10703924 5 kg Plastikeimer 5 Kilogramm
4 options
Artikelnummer. 10011973
Marke: Thermo Scientific Acros 110290500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 67-48-1 | C5H14ClNO | 139.62 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-48-1
Summenformel C5H14ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 139.62
MDL-Nummer MFCD00011721
InChI-Schlüssel SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
Synonym choline chloride, hepacholine, biocolina, biocoline, lipotril, paresan, luridin chloride, choline hydrochloride, cholinium chloride, bilineurin chloride
PubChem CID 6209
ChEBI CHEBI:133341
IUPAC-Name 2-Hydroxyethyl(Trimethyl)Azan;Chlorid
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Choline chloride
Schmelzpunkt 298.0°C to 304.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5 to 101.5% (on dry substance) (Argentometry)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel HOCH2CH2N(CH3)3Cl
Menge 50 g
Beilstein 04, II, 722
Merck Index 15, 2211
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Formelmasse 139.62
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Anhaftende Kristalle