Learn More
Cholinchlorid, BAKER ANALYZED™ Reagenz, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15547914 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15547914 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15547914 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 158201
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cholinchlorid
CAS 67-48-1
Verpackung Poly-Flasche
Summenformel C5H14ClNO
MDL-Nummer MFCD00011721
Menge 500 g
Synonym Cholinchlorid, Hepacholin, Biofarbstoff, Luridinchlorid, Cholinhydrochlorid, Choliniumchlorid, Bilineurinchlorid, choline hydrochloride, cholinium chloride, bilineurin chloride
InChI-Schlüssel SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CCO
IUPAC-Name 2-Hydroxyethyl(Trimethyl)Azan;Chlorid
Molekulargewicht (g/mol) 139.62
PubChem CID 6209
ChEBI CHEBI:133341
Formelmasse 139.63
Güte BAKER ANALYZED™ Reagenz