Learn More
Cholinchlorid, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30319525
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30319525 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30319525 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREC11665450
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Choline Chloride
CAS 67-48-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Choline Chloride
Versandbedingung +20 °C
Summenformel C5 H14 N O . Cl
Zertifizierung/Konformität ISO/IEC 17025
Synonym Choline, chloride (8CI), Ethanaminium, 2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, chloride (9CI), (2-Hydroxyethyl)trimethylammonium chloride, (β-Hydroxyethyl)trimethylammonium chloride, Actiron CC 6, Bilineurin chloride, Biocolina, Biocoline, COL 24, Choline chloride, Cholinium chloride, Claytreat, Hepacholine, Hormocline, Lipotril, Luridin chloride, Neocolina, Norcol 25, Paresan, ReaShure Choline, Trimethyl(2-hydroxyethyl)ammonium chloride
InChI-Formel InChI=1S/C5H14NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CCO
IUPAC-Name 2-Hydroxyethyl(Trimethyl)Azan;Chlorid
Molekulargewicht (g/mol) 139.62
Menge 250 mg
Formelmasse 139,0764 g/mol