Learn More
Cholinchlorid, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11423330 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11423330 500 mg
11413330 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11423330 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 02101386.5
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
  • Cholinchlorid wird als Substrat für die Cholinacetyltransferase verwendet.
Chemische Identifikatoren
CAS 67-48-1
Summenformel C5H14ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 139.62
MDL-Nummer MFCD00011721
InChI-Schlüssel SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
Synonym choline chloride, hepacholine, biocolina, biocoline, lipotril, paresan, luridin chloride, choline hydrochloride, cholinium chloride, bilineurin chloride
PubChem CID 6209
ChEBI CHEBI:133341
IUPAC-Name (2-Hydroxyethyl)trimethylazaniumchlorid
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material CHOLINE CHLORIDE
Schmelzpunkt 302 °C bis 305 °C (Zerlegung)(Literatur)
Farbe Weiß
Strukturformel (CH3)3N(Cl)CH2CH2OH
Menge 500 mg
Löslichkeitsinformationen In Wasser wenig löslich (10%ige wässrige Lösung – klar und farblos).
Formelmasse 139.6
Reinheit (%) ≥98,0%
Physikalische Form Kristallpulver