Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cholinhydroxid
Artikelnummer. 10582683 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
10 Liter
100 Milliliter
2.50 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10582683 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
10128512 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
11386725 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
11945441 10 L Plastikeimer 10 Liter
4 options
Artikelnummer. 10582683
Marke: Thermo Scientific Chemicals 386725000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 123-41-1 | C5H15NO2 | 121.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Choline hydroxide, 45 wt.% aqueous solution
CAS 123-41-1, 7732-18-5
Farbe Weiß
Dichte 1.0700g/mL
Verpackung Glasflasche
Summenformel C5H15NO2
MDL-Nummer MFCD00002831
Menge 500 mL
Merck Index 15,2211
Relative Dichte 1.07
Synonym choline hydroxide, gossypine, sincaline, bursine, luridine, sinkalin, sinkaline, fagine, vidine, 2-hydroxy-n,n,n-trimethylethanaminium hydroxide
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible.
InChI-Schlüssel KIZQNNOULOCVDM-UHFFFAOYSA-M
SMILES [OH-].C[N+](C)(C)CCO
IUPAC-Name 2-Hydroxyethyl(trimethyl)azanium;hydroxid
Stabilisator 1800ppm ethylenediamine 3000ppm hydroxylamine
Molekulargewicht (g/mol) 121.18
PubChem CID 31255
Formelmasse 121.18
Reinheit (%) 44.0 to 48.0% (Total base)
Güte Rein
Physikalische Form Granulatpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Choline hydroxide, stabilized, 45wt.% aqueous solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-hydroxy-N,N,N-trimethylethanaminium hydroxide