Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cholinhydroxid
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
10 Liter
100 Milliliter
2.50 Liter
500 Milliliter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Choline hydroxide, 45 wt.% aqueous solution |
| CAS | 123-41-1, 7732-18-5 |
| Farbe | Weiß |
| Dichte | 1.0700g/mL |
| Verpackung | Plastikeimer |
| Summenformel | C5H15NO2 |
| MDL-Nummer | MFCD00002831 |
| Menge | 10 L |
| Merck Index | 15,2211 |
| Relative Dichte | 1.07 |
| Mehr anzeigen |