Learn More
Cholinhydroxid, 46 % w/w wäss. Lsg., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11319859
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11319859
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24443.AC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 123-41-1 | C5H15NO2 | 121.18 g/mol
Choline hydroxide is used as a precursor molecule for the neurotransmitter acetylcholine, it is involved in several functions including muscle and memory muscle control. It was used as a basic catalyst for aldol condensation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cholinhydroxid wird als Vorläufermolekül für den Neurotransmitter Acetylcholin verwendet, er ist an mehreren Funktionen beteiligt, einschließlich Steuerung des Muskelgedächtnisses. Es wurde als Basenkatalysator für Aldol-Kondensationsreaktionen verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Luft und Säuren lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-41-1
Summenformel C5H15NO2
Molekulargewicht (g/mol) 121.18
MDL-Nummer MFCD00002831
InChI-Schlüssel KIZQNNOULOCVDM-UHFFFAOYSA-M
Synonym choline hydroxide, gossypine, sincaline, bursine, luridine, sinkalin, sinkaline, fagine, vidine, 2-hydroxy-n,n,n-trimethylethanaminium hydroxide
PubChem CID 31255
SMILES [OH-].C[N+](C)(C)CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Choline hydroxide
Strukturformel HOCH2CH2N(CH3)3OH
Menge 25 mL
UN-Nummer UN3267
IUPAC-Name 2-Hydroxyethyl(trimethyl)azanium;hydroxid
Formelmasse 121.18
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 46% w/w wässrige Lösung
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Choline hydroxide, 46% w/w aqueous solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Choline hydroxide