Learn More
Cholinjodid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11314334
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11314334 10 g 10 Gramm
11324334 50 g 50 Gramm
11334334 250 g 250 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11314334
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L00860.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 17773-10-3 | C5H14INO | 231.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17773-10-3
Summenformel C5H14INO
Molekulargewicht (g/mol) 231.08
MDL-Nummer MFCD00011900
InChI-Schlüssel FNPBHXSBDADRBT-UHFFFAOYSA-M
Synonym choline iodide, jodoetano, dilatol zambon, 2-hydroxy-n,n,n-trimethylethanaminium iodide, ethanaminium, 2-hydroxy-n,n,n-trimethyl-, iodide, 2-hydroxyethyl trimethylammonium iodide, cholineiodide, acmc-209ed9, d0q2de, 2-hydroxyethyl trimethyl azanium iodide
PubChem CID 87300
IUPAC-Name 2-Hydroxyethyl(trimethyl)azanium;iodid
SMILES [I-].C[N+](C)(C)CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Choline iodide
Schmelzpunkt ∼270°C
Menge 10 g
Beilstein 3912691
Formelmasse 231.08
Reinheit (%) 98%