Learn More
Chondroitinsulfat-Natriumsalz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15566186 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15566186
Marke: Thermo Scientific Acros 456280010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9082-07-9
Summenformel C13H21NO15S
Molekulargewicht (g/mol) 463.36
InChI-Schlüssel KXKPYJOVDUMHGS-OSRGNVMNSA-N
IUPAC-Name (2S,3S,4S,5R,6R)-6-{[(2R,3R,4R,5R,6R)-3-Acetamido-2,5-Dihydroxy-6-(Sulfoxy)oxan-4-yl]oxy}-3,4,5-Trihydroxyoxan-2-Carbonsäure
SMILES CC(=O)N[C@H]1[C@H](O)O[C@H](OS(O)(=O)=O)[C@H](O)[C@@H]1O[C@@H]1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chondroitin sulfate sodium salt
Menge 1 g