missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CHOP Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (17A10)
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30535996
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30535996 100 μL 100 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30535996

Marke: Invitrogen™ MA560688

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

CHOP Recombinant Monoclonal Antibody for Flow, ELISA

GADD153 is a small nuclear protein that is capable of dimerizing with transcription factors C/EBP alpha and beta. Once dimerized, this complex inhibits the normal binding and function of C/EBP to classical binding sites. Inversely, the C/EBP GADD153 dimer gains binding activity to other non classical C/EBP stress related targets. Under normal cellular conditions this protein is not expressed in detectable levels, but is highly unregulated during times of cellular/ER stress. Examples of GADD153 inducing stress include: treatment with tunicamycin, nutrient starvation and reducing agents that interfere with the calcium flux across the ER membrane.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CHOP
Anwendungen ELISA, Flow Cytometry
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon 17A10
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gen DDIT3
Gen-Zugriffsnummer P35638
Gen-Alias C/EBP homologous protein; C/EBP homoologous protein 10; C/EBP zeta; C/EBP-homologous protein; C/EBP-homologous protein 10; CCAAT/enhancer-binding protein homologous protein; CEBPZ; CHOP; CHOP10; CHOP-10; Ddit3; DDIT-3; ddit3.L; DNA damage inducible transcript 3; DNA damage inducible transcript 3 L homeolog; DNA damage-inducible transcript 3 protein; DNA-damage inducible transcript 3; DNA-damage-inducible transcript 3; GADD153; growth arrest and DNA damage-inducible; growth arrest and DNA damage-inducible protein GADD153; Growth arrest and DNA-damage-inducible protein GADD153; MGC4154; transcription factor GADD153; Xchop; XELAEV_18013440mg
Gensymbole DDIT3
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from Human DDIT3.
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1649
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C or -80°C if preferred
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.