Learn More
CHRNA10 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. 16826785 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16826785 150 μL 150 Mikroliter
16836785 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16826785
Marke: Proteintech 552911AP150UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
This antibody is specific to CHRNA10.
Ionotropic receptor with a probable role in the modulation of auditory stimuli. Agonist binding may induce an extensive change in conformation that affects all subunits and leads to opening of an ion-conducting channel across the plasma membrane. The channel is permeable to a range of divalent cations including calcium, the influx of which may activate a potassium current which hyperpolarizes the cell membrane. In the ear, this may lead to a reduction in basilar membrane motion, altering the activity of auditory nerve fibers and reducing the range of dynamic hearing. This may protect against acoustic trauma.
Spezifikation
Antigen CHRNA10
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.41 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen CHRNA10
Gen-Zugriffsnummer Q9GZZ6, Q9JLB5
Gen-Alias CHRNA10, NACHR alpha 10, NACHRA10
Gensymbole Chrna10
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Peptide
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 150 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 504186, 57053, 64574
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG