Learn More
Azpack™ Freeze dry stoppers 20mm VE=2000 Stück
Artikelnummer. 10744955
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
20 mm
Packungsgröße:
2000 Stück
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
10744955 20 mm 2000 Stück
1 options
Artikelnummer. 10744955
Marke: Azpack™ 10744955
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Bietet ausgezeichnete Stabilität während des Gefriertrocknungsprozesses. Brombutyl-Gummiinjektionsstopfen in Sterilisationsbeuteln sind mit neutralen Glasfläschchen kompatibel.
  • 20mm-Gefriertrocknungsstopfen in einem gebrauchsfertigen Sterilisationsbeutel
  • Zur Verwendung mit 5 ml-, 10 ml- und 20 ml-Fläschchen
Spezifikation
Typ Stopfen
Material Brombutylkautschuk
Menge 2000/Pckg.
Zur Verwendung mit (Geräte) Kompatibel mit VGA-220-121U, -132P und -241K 5 ml, 10 ml und 20 ml Fläschchen
Durchmesser (metrisch) 20 mm