Learn More
Azpack™ Chroma Gesellschaft™ Elektroisolierband
Artikelnummer. 10527254
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Rot
Schwarz
Packungsgröße:
8 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
10527254 Blau 8 Stück
12311419 Schwarz 8 Stück
10316594 Rot 8 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 10527254 Lieferant Azpack™ Lieferanten-Nr. 10527254
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Haftet auf Glas, Metall, Papier, Kunststoff und Holz. Azpack™ Elektro-Isolierband ist flammhemmend, selbstlöschend und UV-beständig.
  • Rotes und blaues Band zur Kennzeichnung von Spannungspegel und Phasenlage
  • Schwarzes Band wird hauptsächlich für die Isolierung verwendet
  • Breite: 19 mm
  • Rolle, 10 m
  • Material: PVC
Spezifikation
Farbe Blau
Material PVC
Produkttyp Elektroisolierband
Zur Verwendung mit (Anwendung) Niederspannung, Phase A
Menge 8/Packung
Dicke (metrisch) 0.133 mm
Länge (metrisch) 10 m
Breite (metrisch) 19 mm