Learn More
Ansell™ Microflex™ 93-260 Chemikalienbeständiger Einweghandschuh
Beschreibung
- Der dreischichtige Aufbau sorgt für herausragenden Schutz gegen aggressive Chemikalien, einschließlich Säuren, Lösungsmitteln und Basen
- Die dünne Mil-Konstruktion bietet eine verbesserte Fühlbarkeit und Fingerfertigkeit
- Das besonders weiche Material und das ergonomische Design sorgen für hervorragende Passform, Gefühl und Flexibilität bei längerer Tragezeit
- Niedrigere akzeptable Lochrate (0,65 AQL) und verlängerte Manschette für zuverlässigen Schutz vor Gefahrstoffen
- Die silikonfreie Zusammensetzung und Verarbeitung gewährleisten einen besseren Produktschutz
GRÖSSENTABELLE
- XS– 5,5 bis 6
- S– 6,5 bis 7
- M– 7,5 bis 8
- L– 6,5 bis 9
- XL– 9,5 bis 10
- 2XL– 10,5 bis 11
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ASTM D3577, TYP II, PPE 89/686, EN 420, 388 UND 374 KATEGORIE III |
| Anwendungen | Industrie |
| Farbe | Grün, Blau |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Hand | Beidseitig tragbar |
| Latex Free | Ja |
| Material | Nitril, Neopren |
| Gepudert | Puderfrei |
| Produkttyp | Einweghandschuhe |
| Größe | Extragroß |
| Mehr anzeigen |