Learn More
Azpack™ Chroma Gesellschaft™ Papieretiketten
Artikelnummer. p-8001913
Click to view available options
Dimensions (LxW):
24 x 13 mm
49 x 25,4 mm
64 x 25 mm
75 x 25 mm
Beschreibung:
Blank – ausgestanzt
Blank – ausgestanzt
Schnittgestanzt
Packungsgröße:
1000 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 10079972
Marke: Azpack™ LAB200071P
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Haften an vielen Oberflächen. Azpack™ Matte Vellum Papieretiketten eignen sich zur Erstellung von Etiketten mit Thermotransferdruckern.
  • Mattes, weißes Velinpapier
  • Thermotransfer
  • Glassin-Oberfläche
  • Permanent klebende Rückseite
Spezifikation
Beschreibung Blank – ausgestanzt
Farbe Weiß
Material Vellum
Menge 500 Packung
Dimensions (LxW) 64 x 25 mm