Learn More
Azpack™ Chroma Gesellschaft™ Aufbewahrungsbehälter aus Polypropylen
Artikelnummer. 10129961
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3.5 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10129961 3.5 l 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 10129961
Marke: Azpack™ 10129961
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Azpack™ Chroma Gesellschaft™ Aufbewahrungsbehälter aus Polypropylen für Mikrowelle, Tiefkühlgerät und Lagerung.
  • Mikrowellengeeignet
  • Einfrierbar
  • Schmutzabweisende Lagerbox
  • Mit Schnappdeckel
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 3.5 l
Zertifizierung/Konformität 2002/72/EC, BSEN 1186:2002
Verschlusstyp Schnappdeckel
Farbe Durchsichtig
Material Polypropylen
Form Quadratisch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung
Enthält Schnappdeckel
Produkttyp Schubeinsätze
Länge (metrisch) 250 mm
Breite (metrisch) 250 mm
Höhe (metrisch) 75 mm