Learn More
Bryson Packaging™ Chroma Gesellschaft™ wiederverschließbare Minigrip™ Beutel
Artikelnummer. 11366934
Change view
Click to view available options
Breite (metrisch):
60 mm
140 mm
205 mm
280 mm
352 mm
Höhe (metrisch):
60 mm
140 mm
280 mm
325 mm
405 mm
Produkttyp:
Beschriftbare Beutel
Probenbeutel
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Breite (metrisch) Höhe (metrisch) Produkttyp unitSize
11366934 280 mm 405 mm Probenbeutel 100 Stück
10071424 140 mm 140 mm Probenbeutel 100 Stück
10264594 205 mm 280 mm Beschriftbare Beutel 100 Stück
11346934 205 mm 280 mm Probenbeutel 100 Stück
10779005 352 mm 325 mm Probenbeutel 100 Stück
10021664 60 mm 60 mm - 100 Stück
6 options
Artikelnummer. 11366934
Marke: Bryson Packaging™ BAJ360210R
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Transparent und ausgezeichnet für den Versand, die Aufbewahrung und als Probenbeutel geeignet. Die Bryson Packaging™ Wiederverschließbaren Beutel bestehen aus Polyethylen.
  • Durchsichtig
  • Dichte Versiegelung gewährleistet
Spezifikation
Beschreibung Wiederverschließbarer Beutel
Farbe Durchsichtig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal zur Lagerung von Büromaterialien und zum Versenden von Proben
Material Polyethylen
Menge 100/Packung
Breite (metrisch) 280 mm
Höhe (metrisch) 405 mm
Produkttyp Probenbeutel