Learn More
Azpack™ Chroma Gesellschaft™ Stahlkugeln für Viskosimeter
Artikelnummer. 10211912
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
1.58 mm Durchm.
2.38 mm Durchm.
3.175 mm Durchm.
3.97 mm Durchm.
Packungsgröße:
100 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
10211912 3.97 mm Durchm. 100 Stück
10608922 1.58 mm Durchm. 100 Stück
10620473 2.38 mm Durchm. 100 Stück
12453040 3.175 mm Durchm. 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Product Code. 10211912 Supplier Azpack™ Supplier No. 10211912
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.70 €
    13.76 € / 100 Stück
    Sparen 1.94 €
    12% Rabatt
Lager vorrätig
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Hilft bei der Messung der Flüssigkeitsdicke. Azpack™ Stahlkugeln für Viskosimeter bestehen aus Kohlenstoff-Chromstahl.
  • Aus Karbon-Chromstahl
  • Runde Form
  • Erhältlich in 4 Größen
  • Für den Einsatz mit Viskosimetern
  • Dichte: 7.785 g/nl
Specifications
Produkttyp Ersatzkugeln aus Stahl
Viskositätsbereich 70 bis 2350 Hübe
Zur Verwendung mit (Geräte) Viskosimeter
Material Stahl
Größe 3.97 mm Durchm.