Learn More
Azpack™ Chroma Gesellschaft™ Stahlkugeln für Viskosimeter
Click to view available options
Größe:
1.58 mm Durchm.
2.38 mm Durchm.
3.175 mm Durchm.
3.97 mm Durchm.
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Aus Karbon-Chromstahl
- Runde Form
- Erhältlich in 4 Größen
- Für den Einsatz mit Viskosimetern
- Dichte: 7.785 g/nl
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Ersatzkugeln aus Stahl |
| Viskositätsbereich | 10 bis 375 Hübe |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Viskosimeter |
| Material | Stahl |
| Größe | 1.58 mm Durchm. |