Learn More
Macherey-Nagel™ Columns Alox A Vol.: 6 ml,Füllm.:1000 mg, Mat.:PP, mit PE-Filterelementen(VE=30St)
Artikelnummer. 10296321 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Säulenkapazität (metrisch):
6 mL
Packungsgröße:
30 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Säulenkapazität (metrisch) Packungsgröße
10296321 6 mL 30 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10296321 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 730017
Verfügbar ab: 09-09-2026
Spezifikation
Säulenkapazität (metrisch) 6 mL
Säulentyp SPE (Festphasenextraktion)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Festphasenextraktion
Partikelgröße 60 bis 150 μm
Sorbens CHROMABOND Alox A
Typ Säule für die Festphasenextraktion
Oberfläche (metrisch) 150 m2/g