Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Alox A SPE-Säule aus Polypropylen
Artikelnummer. 10576691 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
500 mg
Säulenkapazität (metrisch):
3 ml
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. Säulenbettgewicht Säulenkapazität (metrisch) unitSize
10576691 500 mg 3 ml 50 Stück
1 options
Artikelnummer. 10576691
Marke: Macherey-Nagel™ 730452
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Säulenkapazität (metrisch) 3 ml
Säulentyp SPE
Säulenbettgewicht 500 mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Festphasenextraktion
Partikelgröße 60 bis 150 μm
Sorbens CHROMABOND Alox A
Typ Säule für die Festphasenextraktion
Oberfläche (metrisch) 150 m2/g