Spezifikation
| Säulenkapazität (metrisch) | 3 ml |
| Säulentyp | SPE |
| Säulenbettgewicht | 500 mg |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Festphasenextraktion |
| Partikelgröße | 60 bis 150 μm |
| Sorbens | CHROMABOND Alox A |
| Typ | Säule für die Festphasenextraktion |
| Oberfläche (metrisch) | 150 m2/g |