Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Alox N SPE-Säule aus Polypropylen
Artikelnummer. 10236711 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
500 mg
500mg
1 g
4g
Säulenkapazität (metrisch):
3 mL
6 mL
45 mL
Packungsgröße:
20 Stück
30 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 10236711
Marke: Macherey-Nagel™ 730250
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Säulenkapazität (metrisch) 45 mL
Säulentyp SPE (Festphasenextraktion)
Säulenbettgewicht 4g
Partikelgröße 60 bis 150 μm
Sorbens CHROMABOND Alox N
Typ Säule für die Festphasenextraktion