Spezifikation
| Basismaterial | Silika |
| Kohlenstoffbeladung | 14% |
| Säulenkapazität (metrisch) | 3 mL |
| Säulentyp | SPE (Festphasenextraktion) |
| Säulenbettgewicht | 500mg |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Festphasenextraktion |
| Partikelgröße | 45 μm |
| Sorbens | Chromabond C18 ec |
| Typ | Säule für die Festphasenextraktion |
| Endverkappt/mit Endgruppen | Ja |
| Mehr anzeigen |