Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C18 ec Säule aus Polypropylen
Artikelnummer. 10711591 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
200mg
500mg
1000mg
Säulenkapazität (metrisch):
3 mL
6 mL
Packungsgröße:
30 Stück
50 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Säulenbettgewicht Säulenkapazität (metrisch) unitSize
10711591 500mg 6 mL 30 Stück
10618061 200mg 3 mL 50 Stück
10513861 500mg 3 mL 50 Stück
10054280 1000mg 6 mL 30 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10711591 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 730014
Lager vorrätig
Spezifikation
Basismaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 14%
Säulenkapazität (metrisch) 6 mL
Säulentyp SPE (Festphasenextraktion)
Säulenbettgewicht 500mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Festphasenextraktion
Partikelgröße 45 μm
Sorbens Chromabond C18 ec
Typ Säule für die Festphasenextraktion
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Funktionalität/ Interaktionstyp Hydrophob
Porengröße 60 μM
Oberfläche (metrisch) 500 m2/g