Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C18 Fast Flow SPE-Säule aus Polypropylen
Artikelnummer. 10104661 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
200mg
500mg
Säulenkapazität (metrisch):
3 mL
6 mL
Packungsgröße:
30 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 10104661
Marke: Macherey-Nagel™ 730402
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Basismaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 14%
Säulenkapazität (metrisch) 3 mL
Säulentyp SPE (Festphasenextraktion)
Säulenbettgewicht 200mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Festphasenextraktion Unpolare Verbindungen
Partikelgröße 100 μm
Sorbens Chromabond C18 f
Typ Säule für die Festphasenextraktion
Endverkappt/mit Endgruppen Nein
Porengröße 60 μm
Oberfläche (metrisch) 500 m2/g